Få mere at vide
Ethyl 2-(6-Nitro-2,3-dichlorobenzyl)glycine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 2-(6-Nitro-2,3-dichlorobenzyl)glycine |
| CAS | 85325-11-7 |
| Molekylær formel | C11H12Cl2N2O4 |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | N-[(2,3-Dichloro-6-nitrophenyl)methyl]glycine Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12Cl2N2O4/c1-2-19-10(16)6-14-5-7-9(15(17)18)4-3-8(12)11(7)13/h3-4,14H,2,5-6H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)CNCc1c(Cl)c(Cl)ccc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | ethyl 2-[(2,3-dichloro-6-nitrophenyl)methylamino]acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 307.13 |
| Formel vægt | 306.0174 |