missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ethyl 2-(6-Nitro-2,3-dichlorobenzyl)glycine, TRC

Artikelnummer. 30377526
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30377526 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30377526 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE925190250MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-(6-Nitro-2,3-dichlorobenzyl)glycine
CAS 85325-11-7
Molekylær formel C11H12Cl2N2O4
Mængde 250 mg
Synonym N-[(2,3-Dichloro-6-nitrophenyl)methyl]glycine Ethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C11H12Cl2N2O4/c1-2-19-10(16)6-14-5-7-9(15(17)18)4-3-8(12)11(7)13/h3-4,14H,2,5-6H2,1H3
SMIL CCOC(=O)CNCc1c(Cl)c(Cl)ccc1[N+](=O)[O-]
IUPAC navn ethyl 2-[(2,3-dichloro-6-nitrophenyl)methylamino]acetate
Molekylvægt (g/mol) 307.13
Formel vægt 306.0174
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.