Få mere at vide
Ethyl 2-(6-Nitro-2,3-dichlorobenzyl)glycine-13C2, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 2-(6-Nitro-2,3-dichlorobenzyl)glycine-13C2 |
| CAS | 1246818-19-8 |
| Molekylær formel | C913C2H12Cl2N2O4 |
| Mængde | 2.5 mg |
| Synonym | N-[(2,3-Dichloro-6-nitrophenyl)methyl]glycine Ethyl Ester-13C2 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12Cl2N2O4/c1-2-19-10(16)6-14-5-7-9(15(17)18)4-3-8(12)11(7)13/h3-4,14H,2,5-6H2,1H3/i6+1,10+1 |
| SMIL | CCO[13C](=O)[13CH2]NCc1c(Cl)c(Cl)ccc1[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | ethyl 2-[(2,3-dichloro-6-nitrophenyl)methylamino]acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 309.12 |
| Formel vægt | 308.0241 |