Få mere at vide
Ethyl 2-(6-Amino-2,3-dichlorobenzyl)glycine-13C2(Anagrelide Impurity A), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 2-(6-Amino-2,3-dichlorobenzyl)glycine-13C2(Anagrelide Impurity A) |
| CAS | 1286968-94-2 |
| Molekylær formel | C913C2H14Cl2N2O2 |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | N-[(6-Amino-2,3-dichlorophenyl)methyl]glycine Ethyl Ester-13C2, Ethyl (2-Amino-5,6-dichlorobenzyl)aminoacetate-13C2, Ethyl N-(6-Amino-2,3-dichlorobenzyl)glycine-13C2, USP Anagrelide Related Impurity A-13C2 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14Cl2N2O2/c1-2-17-10(16)6-15-5-7-9(14)4-3-8(12)11(7)13/h3-4,15H,2,5-6,14H2,1H3/i6+1,10+1 |
| SMIL | CCO[13C](=O)[13CH2]NCc1c(N)ccc(Cl)c1Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 279.13 |
| Formel vægt | 278.0499 |