Få mere at vide
Ethyl 2-(5-Methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl)acetate, Mikromol™
Beskrivelse
Ethyl 2-(5-Methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl)acetate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 2-(5-Methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl)acetate |
| CAS | 17536-38-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Ethyl 2-(5-Methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl)acetate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H17 N O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1H-Indole-3-acetic acid, 5-methoxy-2-methyl-, ethyl ester, Indole-3-acetic acid, 5-methoxy-2-methyl-, ethyl ester (6CI,8CI), Ethyl 5-methoxy-2-methyl-1H-indole-3-acetate, Ethyl 5-methoxy-2-methylindole-3-acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C14H17NO3/c1-4-18-14(16)8-11-9(2)15-13-6-5-10(17-3)7-12(11)13/h5-7,15H,4,8H2,1-3H3 |
| SMIL | CCOC(=O)Cc1c(C)[nH]c2ccc(OC)cc12 |
| IUPAC navn | ethyl 2-(5-methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl)acetate |
| Vis mere |