Få mere at vide
Ethyl 2-(5-Methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl)acetate, Mikromol™
Artikelnummer. 30052581
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30052581 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30052581 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1728.120025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ethyl 2-(5-Methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl)acetate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-(5-Methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl)acetate
CAS 17536-38-8
Analyt- eller komponentnavne Ethyl 2-(5-Methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl)acetate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H17 N O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1H-Indole-3-acetic acid, 5-methoxy-2-methyl-, ethyl ester, Indole-3-acetic acid, 5-methoxy-2-methyl-, ethyl ester (6CI,8CI), Ethyl 5-methoxy-2-methyl-1H-indole-3-acetate, Ethyl 5-methoxy-2-methylindole-3-acetate
InChI formel InChI=1S/C14H17NO3/c1-4-18-14(16)8-11-9(2)15-13-6-5-10(17-3)7-12(11)13/h5-7,15H,4,8H2,1-3H3
SMIL CCOC(=O)Cc1c(C)[nH]c2ccc(OC)cc12
IUPAC navn ethyl 2-(5-methoxy-2-methyl-1H-indol-3-yl)acetate
Molekylvægt (g/mol) 247.29
Mængde 25 mg
Formel vægt 247.1208 g/mol