Få mere at vide
Ethyl 2,5-dibromo-1,3-oxazole-4-carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 2,5-dibromo-1,3-oxazole-4-carboxylate |
| CAS | 460081-22-5 |
| Molekylær formel | C6H5Br2NO3 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Ethyl 2,5-Dibromo-4-oxazolecarboxylic Acid Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5Br2NO3/c1-2-11-5(10)3-4(7)12-6(8)9-3/h2H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)c1nc(Br)oc1Br |
| IUPAC navn | ethyl 2,5-dibromo-1,3-oxazole-4-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 298.92 |
| Formel vægt | 296.8636 |