missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ethyl 2-(5,6-Dichloro-2-imino-1,2-dihydroquinazolin-3(4H)-yl)acetate Hydrobromide, Mikromol™
Beskrivelse
Ethyl 2-(5,6-Dichloro-2-imino-1,2-dihydroquinazolin-3(4H)-yl)acetate Hydrobromide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 2-(5,6-Dichloro-2-imino-1,2-dihydroquinazolin-3(4H)-yl)acetate Hydrobromide |
| CAS | 70381-75-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Ethyl 2-(5,6-Dichloro-2-imino-1,2-dihydroquinazolin-3(4H)-yl)acetate Hydrobromide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C12 H13 Cl2 N3 O2 . Br H |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 3(4H)-Quinazolineacetic acid, 2-amino-5,6-dichloro-, ethyl ester, hydrobromide (1:1), 3(4H)-Quinazolineacetic acid, 2-amino-5,6-dichloro-, ethyl ester, monohydrobromide (9CI), Anagrelide Related Compound C (USP), Anagrelide Related Compound C as Hydrobromide |
| InChI formel | InChI=1S/C12H13Cl2N3O2.BrH/c1-2-19-10(18)6-17-5-7-9(16-12(17)15)4-3-8(13)11(7)14;/h3-4H,2,5-6H2,1H3,(H2,15,16);1H |
| SMIL | Br.CCOC(=O)CN1Cc2c(Cl)c(Cl)ccc2N=C1N |
| IUPAC navn | ethyl 2-(2-amino-5,6-dichloro-4H-quinazolin-3-yl)acetate;hydrobromide |
| Vis mere |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?