Få mere at vide
Ethyl 2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetate, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetate |
| CAS | 721-63-1 |
| Molekylær formel | C11H11F3O2 |
| MDL nummer | MFCD07779351 |
| Mængde | 25 g |
| SMIL | O=C(OCC)CC1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 232.20 |
| Procent renhed | 98% |