Få mere at vide
Ethyl 2-(4-hydroxyphenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylate, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15439665
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15439665 5 g 5g
15429665 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15439665 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52223.06
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 161797-99-5
Molekylær formel C13H13NO3S
Molekylvægt (g/mol) 263.31
MDL nummer MFCD03700424
InChI nøgle VBAMDWNNTNVLAV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 7172170
IUPAC navn ethyl 4-methyl-2-(4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)-3H-1,3-thiazole-5-carboxylate
SMIL CCOC(=O)C1=C(C)NC(S1)=C1C=CC(=O)C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-(4-hydroxyphenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylate
Mængde 5 g
Synonym ethyl 2-4-hydroxyphenyl-4-methylthiazole-5-carboxylate, ethyl2-4-hydroxyphenyl-4-methylthiazole-5-carboxylate, ethyl 2-4-hydroxyphenyl-4-methyl thiazole-5-carboxylate, ethyl 2-4-hydroxyphenyl-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate, 2-4-hydroxyphenyl-4-methyl-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-4-hydroxyphenyl-4-methyl-, ethyl ester, 2-4-hydroxyphenyl-4-methylthiazole-5-carboxylate, ethyl 2-4-hydroxyphenyl-4-methyl-5-thiazolecarboxylate, 2-4-hydroxy-phenyl-4-methyl-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester, 2-4-hydroxyphenyl-4-methyl-thiazole-5-carboxylicacid ethyl ester
Formel vægt 263.31
Procent renhed 97%