missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ethyl 2,4-Dioxovalerate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 2,4-Dioxovalerate |
| CAS | 615-79-2 |
| Molekylær formel | C7H10O4 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 2,4-Dioxovaleric Acid Ethyl Ester, 2,4-Dioxopentanoic Acid Ethyl Ester, Ethoxalylacetone, Ethyl (Acetylmethyl)glyoxylate, Ethyl 2,4-Dioxopentanoate, Ethyl Acetopyruvate, Ethyl Acetylpyruvate, NSC 1243, NSC 97434 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10O4/c1-3-11-7(10)6(9)4-5(2)8/h3-4H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOC(=O)C(=O)CC(=O)C |
| IUPAC navn | ethyl 2,4-dioxopentanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 158.15 |
| Formel vægt | 158.0579 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?