Få mere at vide
Ethyl 2,4-dichloropyrimidin-5-carboxylat, 98%
Artikelnummer. 15422149
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15422149 5 g 5g
15459146 250 mg 250mg
15412149 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15422149 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64788.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 51940-64-8 | C7H6Cl2N2O2 | 221,037 g/mol
Det bruges som et vigtigt mellemprodukt til råmateriale til organisk syntese, agrokemiske, farmaceutiske og farvestofområder
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det ′bruges som et vigtigt mellemprodukt til råmateriale til organisk syntese, agrokemiske, farmaceutiske og farvestof felt
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 51940-64-8
Molekylær formel C7H6Cl2N2O2
Molekylvægt (g/mol) 221.037
MDL nummer MFCD09910281
InChI nøgle SRJBDGLSCPDXBL-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 104020
IUPAC navn ethyl-2,4-dichlorpyrimidin-5-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=CN=C(N=C1Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2,4-dichloropyrimidine-5-carboxylate
Smeltepunkt 36 °C til 37 °C
Farve Hvid
Mængde 5 g
Beilstein 152173
Synonym ethyl 2,4-dichloro-5-pyrimidinecarboxylate, 5-pyrimidinecarboxylic acid, 2,4-dichloro-, ethyl ester, ethyl 2,4-dichloro-pyrimidine-5-carboxylate, 2,4-dichloro-pyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, 2,4-dichloro-5-ethoxycarbonylpyrimidine, 2,4,-dichloro-5-pyrimidinecarboxylic acid ethyl ester, 2,4-dichloro-5-pyrimidinecarboxylic acid ethyl ester, 2,4-dichloropyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, pubchem24010, ethyl2,4-dichloro-5-pyrimidinecarboxylate
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 221.04
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver