Få mere at vide
Ethyl-2,4-dichlor-6-methylnikotinat, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10332005
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10332005 5 g 5g
10783483 10 g 10g
10021934 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10332005 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SPB04498DE
Kemiske identifikatorer
CAS 86129-63-7
Molekylær formel C9H9Cl2NO2
Molekylvægt (g/mol) 234.076
MDL nummer MFCD00173918
InChI nøgle ZNFJVVLTQSOWJY-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyl 2,4-dichloro-6-methylnicotinate, ethyl 2,4-dichloro-6-methyl-3-pyridinecarboxylate, 2,4-dichloro-6-methyl-nicotinic acid ethyl ester, 3-pyridinecarboxylic acid, 2,4-dichloro-6-methyl-, ethyl ester, ethyl2,4-dichloro-6-methylnicotinate, ethyl 2,4-dichloro-6-methyl nicotinate, ethyl 2,4-dichloro-6-methylnicotinate #, 2,4-dichloro-6-methylnicotinic acid ethyl ester, ethyl 2,4-dichloro-6-methyl-pyridine-3-carboxylate, 3-pyridinecarboxylicacid,2,4-dichloro-6-methyl-,ethylester
PubChem CID 604813
IUPAC navn ethyl-2,4-dichlor-6-methylpyridin-3-carboxylat
SMIL CCOC(=O)C1=C(N=C(C=C1Cl)C)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2, 4-dichloro-6-methylnicotinate
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 5 g
Formel vægt 234.08
Procent renhed 97%