Få mere at vide
Ethyl-2,4-dichlor-6-methylnikotinat, 97 %, Thermo Scientific™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 2, 4-dichloro-6-methylnicotinate |
| CAS min % | 97.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Ravgul glasflaske |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 234.08 |
| Procent renhed | 97% |