Få mere at vide
Ethyl 2,4-Dichloro-5-sulphamoylbenzoate, Mikromol™
Beskrivelse
Ethyl 2,4-Dichloro-5-sulphamoylbenzoate, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 2,4-Dichloro-5-sulphamoylbenzoate |
| CAS | 4793-25-3 |
| Analyt- eller komponentnavne | Ethyl 2,4-Dichloro-5-sulphamoylbenzoate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C9 H9 Cl2 N O4 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Ethyl 2,4-Dichloro-5-sulphamoylbenzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9Cl2NO4S/c1-2-16-9(13)5-3-8(17(12,14)15)7(11)4-6(5)10/h3-4H,2H2,1H3,(H2,12,14,15) |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CCOC(=O)c1cc(c(Cl)cc1Cl)S(=O)(=O)N |
| Vis mere |