missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ethyl 2,4-Dichloro-5-sulphamoylbenzoate, Mikromol™

Artikelnummer. 30051505
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30051505 100 mg
30051882 25 mg
30460479 4 x 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30051505 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0014.50

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.

Ethyl 2,4-Dichloro-5-sulphamoylbenzoate
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ethyl 2,4-Dichloro-5-sulphamoylbenzoate
CAS 4793-25-3
Analyt- eller komponentnavne Ethyl 2,4-Dichloro-5-sulphamoylbenzoate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C9 H9 Cl2 N O4 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Ethyl 2,4-Dichloro-5-sulphamoylbenzoate
InChI formel InChI=1S/C9H9Cl2NO4S/c1-2-16-9(13)5-3-8(17(12,14)15)7(11)4-6(5)10/h3-4H,2H2,1H3,(H2,12,14,15)
SMIL CCOC(=O)c1cc(c(Cl)cc1Cl)S(=O)(=O)N
IUPAC navn ethyl 2,4-dichloro-5-sulfamoylbenzoate
Molekylvægt (g/mol) 298.14
Mængde 100 mg
Formel vægt 296.9629 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.