Få mere at vide
Ethyl 2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoate, Mikromol™
Beskrivelse
Ethyl 2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoate
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoate |
| CAS | 42019-08-9 |
| Analyt- eller komponentnavne | Ethyl 2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoate |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C19 H19 Cl O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Ethyl 2-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoate, Fenofibrate Imp. E (EP), Fenofibrate Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C19H19ClO4/c1-4-23-18(22)19(2,3)24-16-11-7-14(8-12-16)17(21)13-5-9-15(20)10-6-13/h5-12H,4H2,1-3H3 |
| SMIL | CCOC(=O)C(C)(C)Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(Cl)cc2 |
| IUPAC navn | ethyl 2-[4-(4-chlorobenzoyl)phenoxy]-2-methylpropanoate |
| Vis mere |