Få mere at vide
Ethyl 2-(3-formyl-4-isobutoxyphenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 2-(3-formyl-4-isobutoxyphenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylate |
| CAS | 161798-03-4 |
| Molekylær formel | C18H21NO4S |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | 2-[3-Formyl-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-5-Thiazolecarboxylic Acid Ethyl Ester, Febuxostat Impurity |
| InChI formel | InChI=1S/C18H21NO4S/c1-5-22-18(21)16-12(4)19-17(24-16)13-6-7-15(14(8-13)9-20)23-10-11(2)3/h6-9,11H,5,10H2,1-4H3 |
| SMIL | CCOC(=O)c1sc(nc1C)c2ccc(OCC(C)C)c(C=O)c2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 347.43 |