Få mere at vide
Ethyl 2,3-dibromopropionate, 97%
Artikelnummer. 11477437
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11477437 500 g 500g
11457437 25 g 25g
11467437 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11477437 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15591.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3674-13-3 | C5H8Br2O2 | 259.925 g/mol
Ethyl-2,3-dibrompropionat anvendes som farmaceutiske mellemprodukter. Det er en byggesten, der er blevet brugt som katalysator til polymerisation af ethylacrylat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Ethyl 2,3-dibrompropionat anvendes som farmaceutiske mellemprodukter. Det er en byggesten, der er blevet brugt som katalysator til polymerisation af ethylacrylat.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt forseglet beholder. Uforeneligt med oxidationsmiddel, syrer, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3674-13-3
Molekylær formel C5H8Br2O2
Molekylvægt (g/mol) 259.925
MDL nummer MFCD00000212
InChI nøgle OENICUBCLXKLJQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 97945
IUPAC navn ethyl-2,3-dibrompropanoat
SMIL CCOC(=O)C(CBr)Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2,3-dibromopropionate
Tæthed 1.789
Kogepunkt 212°C to 214°C
Flammepunkt 90°C (194°F)
Lugt Irritating
Brydningsindeks 1.5 00
Mængde 500 g
FN nummer UN2922
Beilstein 636046
Synonym ethyl 2,3-dibromopropionate, propanoic acid, 2,3-dibromo-, ethyl ester, ethyl alpha,beta-dibromopropionate, propionic acid, 2,3-dibromo-, ethyl ester, ethyl-2,3-dibromopropionate, 2,3-dibromopropionic acid ethyl ester, ethyl .alpha.,.beta.-dibromopropionate, propionic acid, 2,3-dibromo-, ethyl ester 6ci,7ci,8ci, ethyl2,3-dibromopropionate, acmc-1ahn6
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 259.94
Procent renhed 97%