missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ethyl 2,3-Dibromopropanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 2,3-Dibromopropanoate |
| CAS | 3674-13-3 |
| Molekylær formel | C5H8Br2O2 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | 2,3-Dibromopropanoic Acid Ethyl Ester, 2,3-Dibromopropionic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2,3-Dibromopropionate, Ethyl alpha,beta-Dibromopropionate, NSC 60552 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8Br2O2/c1-2-9-5(8)4(7)3-6/h4H,2-3H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)C(Br)CBr |
| IUPAC navn | ethyl 2,3-dibromopropanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 259.92 |
| Formel vægt | 257.8891 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?