Få mere at vide
Ethyl 2,3-dibromobutanoate, 95%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 2,3-dibromobutanoate |
| CAS | 609-11-0 |
| Molekylær formel | C6H10Br2O2 |
| MDL nummer | MFCD00017863 |
| Mængde | 5 g |
| SMIL | CC(Br)C(Br)C(OCC)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 273.95 |
| Procent renhed | 95% |