Få mere at vide
Ethyl 2,3-dibromo-3-phenylpropionate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 2,3-dibromo-3-phenylpropionate |
| CAS | 5464-70-0 |
| Molekylær formel | C11H12Br2O2 |
| Mængde | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12Br2O2/c1-2-15-11(14)10(13)9(12)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9-10H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)C(Br)C(Br)c1ccccc1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 336.02 |
| Formel vægt | 333.9204 |