Få mere at vide
Ethyl 2,3-Di-O-benzyl-4,6-O-benzylidene-1-deoxy-1-thio-alpha-D-mannopyranoside S-Oxide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 2,3-Di-O-benzyl-4,6-O-benzylidene-1-deoxy-1-thio-alpha-D-mannopyranoside S-Oxide |
| CAS | 188357-34-8 |
| Molekylær formel | C29 H32 O6 S |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C29H32O6S/c1-2-36(30)29-27(32-19-22-14-8-4-9-15-22)26(31-18-21-12-6-3-7-13-21)25-24(34-29)20-33-28(35-25)23-16-10-5-11-17-23/h3-17,24-29H,2,18-20H2,1H3/t24-,25-,26+,27+,28?,29-,36?/m1/s1 |
| SMIL | CCS(=O)[C@H]1O[C@@H]2COC(O[C@H]2[C@H](OCc3ccccc3)[C@@H]1OCc4ccccc4)c5ccccc5 |
| IUPAC navn | (4aR,6R,7S,8S,8aR)-6-ethylsulfinyl-2-phenyl-7,8-bis(phenylmethoxy)-4,4a,6,7,8,8a-hexahydropyrano[3,2-d][1,3]dioxine |
| Molekylvægt (g/mol) | 508.63 |
| Formel vægt | 508.192 |