missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ethyl 2-(3-Cyano-4-isobutoxyphenyl)-4-methyl-5-thiazolecarboxylate, TRC

Artikelnummer. 30133618
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133618 5 g
30137783 1 g
30005776 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30133618 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE9077805G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 160844-75-7
Molekylær formel C18 H20 N2 O3 S
Molekylvægt (g/mol) 344.43
Synonym 2-[3-Cyano-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-5-thiazolecarboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-(3-cyano-4-isobutoxyphenyl)-4-methyl-5-thiazolecarboxylate
IUPAC navn ethyl 2-[3-cyano-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
SMIL CCOC(=O)c1sc(nc1C)c2ccc(OCC(C)C)c(c2)C#N

Specifikationer

Kemisk navn eller materiale 2-[3-Cyano-4-(2-methylpropoxy)phenyl]-4-methyl-5-thiazolecarboxylic Acid Ethyl Ester
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C18H20N2O3S/c1-5-22-18(21)16-12(4)20-17(24-16)13-6-7-15(14(8-13)9-19)23-10-11(2)3/h6-8,11H,5,10H2,1-4H3
Formel vægt 344.1195
Procent renhed >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.