Få mere at vide
Ethyl 2-(3-Benzoylphenyl)propionate (Ketoprofen Ethyl Ester), Mikromol™
Artikelnummer. 18001520
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18001520 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18001520 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0001.19
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ethyl 2-(3-Benzoylphenyl)propionate (Ketoprofen Ethyl Ester)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ketoprofen Ethyl Ester
CAS 60658-04-0
Analyt- eller komponentnavne Ketoprofen Ethyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H18 O3
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Ethyl 2-(3-Benzoylphenyl)propionate, Ketoprofen Ethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C18H18O3/c1-3-21-18(20)13(2)15-10-7-11-16(12-15)17(19)14-8-5-4-6-9-14/h4-13H,3H2,1-2H3
SMIL CCOC(=O)C(C)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2
IUPAC navn ethyl 2-(3-benzoylphenyl)propanoate
Molekylvægt (g/mol) 282.33
Mængde 100 mg
Formel vægt 282.1256 g/mol