Få mere at vide
Ethyl 2-(3-Benzoylphenyl)propionate (Ketoprofen Ethyl Ester), Mikromol™
Beskrivelse
Ethyl 2-(3-Benzoylphenyl)propionate (Ketoprofen Ethyl Ester)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ketoprofen Ethyl Ester |
| CAS | 60658-04-0 |
| Analyt- eller komponentnavne | Ketoprofen Ethyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H18 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Ethyl 2-(3-Benzoylphenyl)propionate, Ketoprofen Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18O3/c1-3-21-18(20)13(2)15-10-7-11-16(12-15)17(19)14-8-5-4-6-9-14/h4-13H,3H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOC(=O)C(C)c1cccc(c1)C(=O)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | ethyl 2-(3-benzoylphenyl)propanoate |
| Vis mere |