missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ethyl 2,3,4-Tri-O-benzyl-1-thio-Alpha,Beta-L-fucopyranoside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 2,3,4-Tri-O-benzyl-1-thio-alpha,beta-L-fucopyranoside |
| CAS | 169532-17-6 |
| Molekylær formel | C29 H34 O4 S |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C29H34O4S/c1-3-34-29-28(32-21-25-17-11-6-12-18-25)27(31-20-24-15-9-5-10-16-24)26(22(2)33-29)30-19-23-13-7-4-8-14-23/h4-18,22,26-29H,3,19-21H2,1-2H3/t22-,26+,27+,28-,29?/m0/s1 |
| SMIL | CCSC1O[C@@H](C)[C@@H](OCc2ccccc2)[C@@H](OCc3ccccc3)[C@@H]1OCc4ccccc4 |
| IUPAC navn | (3S,4R,5R,6S)-2-ethylsulfanyl-6-methyl-3,4,5-tris(phenylmethoxy)oxane |
| Molekylvægt (g/mol) | 478.64 |
| Formel vægt | 478.2178 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?