missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ethyl 2,3,4-Tri-O-acetyl-Beta-D-glucuronide, Methyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30370023
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30370023 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30370023 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE92723550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ethyl 2,3,4-Tri-O-acetyl-beta-D-glucuronide Methyl Ester
CAS 77392-66-6
Molekylær formel C15 H22 O10
Mængde 50 mg
Synonym Ethyl 2,3,4-Tri-O-Acetyl-B-D-Glucuronide, Methyl Ester
InChI formel InChI=1S/C15H22O10/c1-6-21-15-13(24-9(4)18)11(23-8(3)17)10(22-7(2)16)12(25-15)14(19)20-5/h10-13,15H,6H2,1-5H3/t10-,11-,12-,13+,15+/m0/s1
SMIL CCO[C@@H]1O[C@@H]([C@@H](OC(=O)C)[C@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C)C(=O)OC
IUPAC navn methyl (2S,3S,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetyloxy-6-ethoxyoxane-2-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 362.33
Formel vægt 362.1213
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.