Få mere at vide
Ethyl 2-(2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetat (80%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl (2-Oxopyrrolidin-1-yl)acetate |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H13NO3/c1-2-12-8(11)6-9-5-3-4-7(9)10/h2-6H2,1H3 |
| Formel vægt | 171.0895 |