Få mere at vide
Ethyl 2-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)acetat, TRC
Artikelnummer. 30387130
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30387130 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30387130 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE937518250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)acetate
CAS 6413-10-1
Molekylær formel C8H14O4
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C8H14O4/c1-3-10-7(9)6-8(2)11-4-5-12-8/h3-6H2,1-2H3
SMIL CCOC(=O)CC1(C)OCCO1
IUPAC navn Ethyl2-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)acetat
Molekylvægt (g/mol) 174.2
Formel vægt 174.0892