Få mere at vide
Ethyl 2-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)acetat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 2-(2-Methyl-1,3-dioxolan-2-yl)acetate |
| CAS | 6413-10-1 |
| Molekylær formel | C8H14O4 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H14O4/c1-3-10-7(9)6-8(2)11-4-5-12-8/h3-6H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOC(=O)CC1(C)OCCO1 |
| IUPAC navn | Ethyl2-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)acetat |
| Molekylvægt (g/mol) | 174.2 |
| Formel vægt | 174.0892 |