Få mere at vide
Ethyl 2-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)acetate, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 2-(2-methyl-1,3-dioxolan-2-yl)acetate |
| CAS | 6413-10-1 |
| Molekylær formel | C8H14O4 |
| MDL nummer | MFCD00152488 |
| Mængde | 25 g |
| SMIL | O=C(OCC)CC1(C)OCCO1 |
| Molekylvægt (g/mol) | 174.19 |
| Procent renhed | 98% |