Få mere at vide
Ethyl 2-(2-Formamidothiazol-4-yl)-2-oxoacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 2-(2-Formamidothiazol-4-yl)-2-oxoacetate |
| CAS | 64987-03-7 |
| Molekylær formel | C8H8N2O4S |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-(Formylamino)-α-oxo-4-thiazoleacetic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C8H8N2O4S/c1-2-14-7(13)6(12)5-3-15-8(10-5)9-4-11/h3-4H,2H2,1H3,(H,9,10,11) |
| SMIL | O=C(C(C1=CSC(NC=O)=N1)=O)OCC |
| IUPAC navn | ethyl 2-(2-formamidothiazol-4-yl)-2-oxoacetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 228.23 |
| Formel vægt | 228.02 |