Få mere at vide
Ethyl 2,2-difluorpropionat, 97%
Artikelnummer. 15404507
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15404507 1 g 1g
15414507 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15404507 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31852.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-09-2026
CAS: 28781-85-3 | C5H8F2O2 | 138,114 g/mol
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt. Holdes væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 28781-85-3
Molekylær formel C5H8F2O2
Molekylvægt (g/mol) 138.114
MDL nummer MFCD06657970
InChI nøgle ISVLDAIKRGXNCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-difluoropropionic acid ethyl ester, ethyl 2,2-difluoropropionate, 2,2-difluoropropionicacidethylester, 2,2-difluoro-propionic acid ethyl ester, propanoic acid, 2,2-difluoro-, ethyl ester, ethyl difluoropropionate, ethyl 2,2 difluoropropionate, difluoropropionic acid ethyl ester, 2,2-difluoropropionic acidethyl ester
PubChem CID 2761188
IUPAC navn ethyl-2,2-difluorpropanoat
SMIL CCOC(=O)C(C)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethyl 2,2-difluoropropionate
Kogepunkt 24 °C (20 mmHg)
Lineær formel CH3CF2CO2CH2CH3
Mængde 1 g
FN nummer UN3272
Formel vægt 138.11
Procent renhed 97%