missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ethyl-2,2-diethoxyacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl-2,2-diethoxyacetate |
| CAS | 6065-82-3 |
| Molekylær formel | C8 H16 O4 |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C8H16O4/c1-4-10-7(9)8(11-5-2)12-6-3/h8H,4-6H2,1-3H3 |
| SMIL | CCOC(OCC)C(=O)OCC |
| IUPAC navn | ethyl 2,2-diethoxyacetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 176.21 |
| Formel vægt | 176.1049 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?