missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ethyl 2,2-Dichloro-3-oxobutanoate, TRC

Artikelnummer. 30378354
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30378354 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30378354 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE90307850MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ethyl 2,2-Dichloro-3-oxobutanoate
CAS 6134-66-3
Molekylær formel C6H8O3Cl2
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C6H8Cl2O3/c1-3-11-5(10)6(7,8)4(2)9/h3H2,1-2H3
SMIL CCOC(=O)C(C(=O)C)(Cl)Cl
IUPAC navn ethyl 2,2-dichloro-3-oxobutanoate
Molekylvægt (g/mol) 199.03
Formel vægt 197.985
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.