Få mere at vide
Ethyl 2,2-Dichloro-3-oxobutanoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 2,2-Dichloro-3-oxobutanoate |
| CAS | 6134-66-3 |
| Molekylær formel | C6H8O3Cl2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8Cl2O3/c1-3-11-5(10)6(7,8)4(2)9/h3H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOC(=O)C(C(=O)C)(Cl)Cl |
| IUPAC navn | ethyl 2,2-dichloro-3-oxobutanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 199.03 |
| Formel vægt | 197.985 |