Få mere at vide
Ethyl 2,2-Dichloro-2-nitroacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 2,2-Dichloro-2-nitroacetate |
| CAS | 24482-75-5 |
| Molekylær formel | C4H5Cl2NO4 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5Cl2NO4/c1-2-11-3(8)4(5,6)7(9)10/h2H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)C(Cl)(Cl)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC navn | ethyl 2,2-dichloro-2-nitroacetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 201.99 |
| Formel vægt | 200.9596 |