missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ethyl 2-(2-Chloro-4-pyrimidinyl)benzoate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 2-(2-chloropyrimidin-4-yl)benzoate |
| CAS | 954234-06-1 |
| Molekylær formel | C13 H11 Cl N2 O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | GS-652118, Benzoic acid, 2-(2-chloro-4-pyrimidinyl)-, ethyl ester (ACI), Ethyl 2-(2-chloro-4-pyrimidinyl)benzoate (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11ClN2O2/c1-2-18-12(17)10-6-4-3-5-9(10)11-7-8-15-13(14)16-11/h3-8H,2H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)c1ccccc1c2ccnc(Cl)n2 |
| IUPAC navn | ethyl 2-(2-chloropyrimidin-4-yl)benzoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 262.692 |
| Formel vægt | 262.051 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?