Få mere at vide
Ethyl 2-(2-aminothiazol-4-yl)glyoxylat, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 2-(2-Aminothiazol-4-yl)glyoxylate |
| CAS | 64987-08-2 |
| Molekylær formel | C7H8N2O3S |
| Mængde | 50 g |
| Synonym | (2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)(oxo)acetic Acid Ethyl Ester, Ethyl 2-(2-Aminothiazol-4-yl)-2-oxoacetate, Ethyl 2-aminothiazol-4-ylglyoxylate, [2-Amino(thiazol-4-yl)](oxo)acetic Acid Ethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C7H8N2O3S/c1-2-12-6(11)5(10)4-3-13-7(8)9-4/h3H,2H2,1H3,(H2,8,9) |
| SMIL | CCOC(=O)C(=O)c1csc(N)n1 |
| IUPAC navn | Ethyl 2-(2-amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-oxoacetat |
| Molekylvægt (g/mol) | 200.22 |
| Formel vægt | 200.0256 |