Få mere at vide
Ethyl 2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-oxoacetate, 97%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 2-(2-aminothiazol-4-yl)-2-oxoacetate |
| CAS | 64987-08-2 |
| Molekylær formel | C7H8N2O3S |
| MDL nummer | MFCD00010414 |
| Mængde | 5 g |
| SMIL | O=C(OCC)C(C1=CSC(N)=N1)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 200.22 |
| Procent renhed | 97% |