Få mere at vide
Ethyl [[[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetyl]oxy]acetate (Ethyl Ester of Aceclofenac), Mikromol™
Artikelnummer. 18093170
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18093170 100 mg
18082780 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18093170 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0181.02
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ethyl [[[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetyl]oxy]acetate (Ethyl Ester of Aceclofenac)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aceclofenac Ethyl Ester
CAS 139272-67-6
Analyt- eller komponentnavne Aceclofenac Ethyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H17 Cl2 N O4
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Ethyl [[[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetyl]oxy]acetate, Aceclofenac Imp. E (EP), Ethyl Ester of Aceclofenac, Aceclofenac Impurity E
InChI formel InChI=1S/C18H17Cl2NO4/c1-2-24-17(23)11-25-16(22)10-12-6-3-4-9-15(12)21-18-13(19)7-5-8-14(18)20/h3-9,21H,2,10-11H2,1H3
SMIL CCOC(=O)COC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
IUPAC navn (2-ethoxy-2-oxoethyl) 2-[2-(2,6-dichloroanilino)phenyl]acetate
Molekylvægt (g/mol) 382.24
Mængde 100 mg
Formel vægt 381.0535 g/mol