Få mere at vide
Ethyl [[[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetyl]oxy]acetate (Ethyl Ester of Aceclofenac), Mikromol™
Beskrivelse
Ethyl [[[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetyl]oxy]acetate (Ethyl Ester of Aceclofenac)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aceclofenac Ethyl Ester |
| CAS | 139272-67-6 |
| Analyt- eller komponentnavne | Aceclofenac Ethyl Ester |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H17 Cl2 N O4 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Ethyl [[[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetyl]oxy]acetate, Aceclofenac Imp. E (EP), Ethyl Ester of Aceclofenac, Aceclofenac Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C18H17Cl2NO4/c1-2-24-17(23)11-25-16(22)10-12-6-3-4-9-15(12)21-18-13(19)7-5-8-14(18)20/h3-9,21H,2,10-11H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)COC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl |
| IUPAC navn | (2-ethoxy-2-oxoethyl) 2-[2-(2,6-dichloroanilino)phenyl]acetate |
| Vis mere |