missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ethyl 2-(2,6-Dichlorophenyl)acetate, TRC

Artikelnummer. 30374702
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30374702 100 mg
30386773 250 mg
30369361 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30374702 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE940928100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 90793-64-9
Molekylær formel C10H10O2Cl2
Molekylvægt (g/mol) 233.09
Synonym Ethyl 2,6-Dichlorobenzeneacetate, (2,6-Dichlorophenyl)acetic Acid Ethyl Ester
SMIL CCOC(=O)Cc1c(Cl)cccc1Cl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-(2,6-Dichlorophenyl)acetate
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H10Cl2O2/c1-2-14-10(13)6-7-8(11)4-3-5-9(7)12/h3-5H,2,6H2,1H3
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.