Få mere at vide
Ethyl 2-(2,4,5-Trimethoxybenzamido)thiazole-4-carboxylate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 2-(2,4,5-Trimethoxybenzamido)thiazole-4-carboxylate |
| CAS | 185105-98-0 |
| Molekylær formel | C16H18N2O6S |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | Acotiamide Impurity 4 |
| InChI formel | InChI=1S/C16H18N2O6S/c1-5-24-15(20)10-8-25-16(17-10)18-14(19)9-6-12(22-3)13(23-4)7-11(9)21-2/h6-8H,5H2,1-4H3,(H,17,18,19) |
| SMIL | O=C(OCC)C=1N=C(SC1)NC(=O)C2=CC(OC)=C(OC)C=C2OC |
| IUPAC navn | ethyl 2-(2,4,5-trimethoxybenzamido)thiazole-4-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 366.39 |
| Formel vægt | 366.09 |