missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ethyl 2,2,2-Trichloroacetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Trichloroacetate ethyl ester |
| CAS | 515-84-4 |
| Molekylær formel | C4 H5 Cl3 O2 |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | Trichloroacetic acid-ethyl ester, Acetic acid, 2,2,2-trichloro-, ethyl ester (ACI), Acetic acid, trichloro-, ethyl ester (6CI, 8CI, 9CI), Ethyl trichloroacetate, NSC 8829 |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5Cl3O2/c1-2-9-3(8)4(5,6)7/h2H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)C(Cl)(Cl)Cl |
| IUPAC navn | ethyl 2,2,2-trichloroacetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 191.44 |
| Formel vægt | 189.9355 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?