missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Ethyl-2,2,2-d3-amine HCl, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethylamine Hydrochloride-d3 |
| CAS | 64585-12-2 |
| Molekylær formel | C2 D3 H4 N . Cl H |
| Mængde | 0.25 g |
| Synonym | Ethan-2,2,2-d3-amine, hydrochloride (9 CI), 2,2,2-Trideuterioethanamine hydrochloride, Ethan-2,2,2-d3-amine hydrochloride, Ethylamine-d3 hydrochloride, N-(Ethyl-2,2,2-d3)ammonium chloride, Ethylamine-2,2,2-D3 hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H7N.ClH/c1-2-3;/h2-3H2,1H3;1 H/i1D3; |
| SMIL | Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])CN |
| IUPAC navn | 2,2,2-trideuterioethanamine;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 84.563 |
| Formel vægt | 84.053 g/mol |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?