Få mere at vide
Ethyl-2,2,2-d3 Alcohol, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl-2,2,2-d3 Alcohol |
| CAS | 1759-87-1 |
| Molekylær formel | C2 D3 H3 O |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | Ethyl-2,2,2-d3 Alcohol, Ethan-2,2,2-d3-ol (9 CI), Ethyl-2,2,2-d3 alcohol (6 CI, 7 CI, 8 CI), 2,2,2-Trideuterioethanol, 2,2,2-Trideuteroethanol, Ethanol-2,2,2-d3, Ethanol-2,2,2-D3 |
| InChI formel | InChI=1 S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1D3 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])CO |
| IUPAC navn | 2,2,2-trideuterioethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 49.0869 |
| Formel vægt | 49.0607 g/mol |
| Vis mere |