Få mere at vide
Ethyl-2,2,2-d3 Acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl-2,2,2-D3 Acetate |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3/i1D3 |
| Formel vægt | 91.0713 |