Få mere at vide
Ethyl 2-[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetate (Ethyl Ester of Diclofenac), Mikromol™
Artikelnummer. 30051417
Skift visning
Mængde:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30051417 25 mg
18060300 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30051417 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0006.110025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Ethyl 2-[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetate (Ethyl Ester of Diclofenac)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Diclofenac Ethyl Ester
CAS 15307-77-4
Analyt- eller komponentnavne Diclofenac Ethyl Ester
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C16 H15 Cl2 N O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Ethyl [2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetate, Ethyl 2-[2-[(2,6-Dichlorophenyl)amino]phenyl]acetate, Aceclofenac Imp. C (EP), Ethyl Ester of Diclofenac, Aceclofenac Impurity C
InChI formel InChI=1S/C16H15Cl2NO2/c1-2-21-15(20)10-11-6-3-4-9-14(11)19-16-12(17)7-5-8-13(16)18/h3-9,19H,2,10H2,1H3
SMIL CCOC(=O)Cc1ccccc1Nc2c(Cl)cccc2Cl
IUPAC navn ethyl 2-[2-(2,6-dichloroanilino)phenyl]acetate
Molekylvægt (g/mol) 324.2
Mængde 25 mg
Formel vægt 323.048 g/mol