Få mere at vide
Ethyl 2-(1H-Pyrrol-2-yl)acetate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 2-(1H-Pyrrol-2-yl)acetate |
| CAS | 4778-25-0 |
| Molekylær formel | C8H11NO2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 1H-Pyrrole-2-acetic Acid Ethyl Ester, Pyrrole-2-acetic Acid Ethyl Ester, (1H-Pyrrol-2-yl)acetic Acid Ethyl Ester, 2-(Carboethoxymethyl)pyrrole, Ethyl Pyrrole-2-acetate, NSC 4510 |
| InChI formel | InChI=1S/C8H11NO2/c1-2-11-8(10)6-7-4-3-5-9-7/h3-5,9H,2,6H2,1H3 |
| SMIL | CCOC(=O)Cc1ccc[nH]1 |
| IUPAC navn | ethyl 2-(1H-pyrrol-2-yl)acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 153.18 |
| Formel vægt | 153.079 |