missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Ethyl 2-(1H-Pyrrol-2-yl)acetate, TRC

Artikelnummer. 30370891
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30370891 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30370891 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE92692825MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Ethyl 2-(1H-Pyrrol-2-yl)acetate
CAS 4778-25-0
Molekylær formel C8H11NO2
Mængde 25 mg
Synonym 1H-Pyrrole-2-acetic Acid Ethyl Ester, Pyrrole-2-acetic Acid Ethyl Ester, (1H-Pyrrol-2-yl)acetic Acid Ethyl Ester, 2-(Carboethoxymethyl)pyrrole, Ethyl Pyrrole-2-acetate, NSC 4510
InChI formel InChI=1S/C8H11NO2/c1-2-11-8(10)6-7-4-3-5-9-7/h3-5,9H,2,6H2,1H3
SMIL CCOC(=O)Cc1ccc[nH]1
IUPAC navn ethyl 2-(1H-pyrrol-2-yl)acetate
Molekylvægt (g/mol) 153.18
Formel vægt 153.079
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.