Få mere at vide
Ethyl 2-(1H-indol-3-yl)acetate, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethyl 2-(1H-indol-3-yl)acetate |
| CAS | 778-82-5 |
| Molekylær formel | C12H13NO2 |
| MDL nummer | MFCD00005635 |
| Mængde | 100 g |
| SMIL | C1=CC=CC2=C1C(=C[NH]2)CC(OCC)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 203.24 |
| Procent renhed | 98% |